missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WNT2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3H7B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 66656-1-IG-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
WNT2 is a ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. Probable developmental protein. May be a signaling molecule which affects the development of discrete regions of tissues. Is likely to signal over only few cell diameters.Specifica
| WNT2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P09544, P21552 | |
| WNT2 | |
| WNT2 Fusion Protein Ag25185 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunofluorescence, Western Blot | |
| 3H7B10 | |
| Unconjugated | |
| WNT2 | |
| Int 1 like protein 1, Int 1 related protein, INT1L1, IRP, Protein Wnt 2, WNT2 | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 114487, 22413, 7472 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto