Learn More
WNT2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3H7B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | WNT2 |
|---|---|
| Clone | 3H7B10 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16888735
|
Proteintech
66656-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16878735
|
Proteintech
66656-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
WNT2 is a ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. Probable developmental protein. May be a signaling molecule which affects the development of discrete regions of tissues. Is likely to signal over only few cell diameters.Specifica
| WNT2 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Int 1 like protein 1, Int 1 related protein, INT1L1, IRP, Protein Wnt 2, WNT2 | |
| WNT2 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 3H7B10 | |
| Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P09544, P21552 | |
| 114487, 22413, 7472 | |
| WNT2 Fusion Protein Ag25185 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| WNT2 |