Learn More
Memmert™ Works Calibration Certificate for 3 Temperatures
Factory calibration certificate for 3 temperatures (+5/+37+60°C)
Marca:  Memmert™ IPP750ecoD00129
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17120265
  • 336.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • +5, +37, +60 °C
  • Accessory
  • Factory calibration certificate for 3 temperatures
Specifica
Specifica
IPP750eco
Works Calibration Certificate for 3 Temperatures