Learn More
Memmert™ Works Calibration Certificate - Factory 160°C
Factory calibration certificate +160°C
Marca:  Memmert™ WTB24D00123
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17120365
  • 236.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • Factory calibration certificate
  • 160°C
Specifica
Specifica
WTB24
Works Calibration Certificate