Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) wwPTFE Membrane Disc Filters
Membrane with chemical compatibility for aqueous solutions and aggressive solvents.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 60547
151.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 17124521
  • 159.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Maximum versatility
  • Filters aqueous solutions or aggressive chemicals
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
wwPTFE
Non-sterile
25 mm
0.45 μm
280 μm