Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) wwPTFE Membrane Disc Filters
Membrane with chemical compatibility for aqueous solutions and aggressive solvents.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 60551
574.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 17154521
  • 685.00€ / pezzi 75
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Maximum versatility
  • Filters aqueous solutions or aggressive chemicals
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
wwPTFE
Non-sterile
90 mm
0.45 μm
280 μm