Learn More
KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Hooded Coveralls, Blue
Codice prodotto. p-8397070
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 25
Codice prodotto. 12991285
Marca: KleenGuard™ 96870
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Short-life, breathable hooded coveralls with storm flap for respirator. KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Hooded Coveralls, Blue are specially designed for comfort, safety and strength.
  • Blue, limited life hooded coverall
  • Supplied in packs of 25
  • Provides PPE Category III protection
  • Storm flap and hood designed for easier taping to a respirator
  • Provides anti-static and general protection against water-based or chemical splashes, liquids, and dust particles
  • Durable SMS fabric with additional treatment for increased protection
  • Available in sizes Small through 3X-Large
Specifica
Product Type A50 Breathable Particle and Splash Protection Coveralls
Size Small
Sesso Unisex
Materiale Anti-static SMS
Colore Blue
Monouso Reusable
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Con cappuccio
Hood Type Attached
Tipo di chiusura 2-way Zipper
Tipo di giuntura Stitched
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione A50 PPE Category III
Resistenza Chemicals
Lunghezza (sistema imperiale) 23.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 60 cm
Peso (sistema imperiale) 10.802 lb.
Peso (sistema metrico) 4.91 kg