Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Orange Safety Trainers S1
Black/orange suede X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
Marca:  ABEBA™ 711050/46
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17111455
  • 88.40€ / 1 paio
Spedizione stimata: 13-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight, comfortable safety trainers
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S1 SRC
  • Slip resistant Mono PU outsole SRC
  • Steel toe cap (200 J)
  • Black and orange suede microfiber
  • Silver ions lining
  • Replaceable active comfort insole
Specifica
Specifica
Black/orange
46
Comply to EN 20345: 2012 S1 SRC
Trainers
No
Suede microfiber
Steel
Unisex
S1 SRC