Learn More
ABEBA™ calzature di sicurezza bianco S2 X-Light
Comfort per tutto il giorno con la nuova scarpa antifortunistica ABEBA X-Light. Realizzato in pelle bianca. Rivestimento interno con ioni argento per ridurre l'odore e una soletta sostituibile Actice Comfort. Punta in acciaio. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1.
105.51€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | White |
Materiale oculari | Textile |
Materiale rivestimento interno | Breathable lining with Silver ions |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16378301
|
ABEBA™
7131033/35 |
35 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16388301
|
ABEBA™
7131033/36 |
36 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16398301
|
ABEBA™
7131033/37 |
37 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308311
|
ABEBA™
7131033/38 |
38 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16318311
|
ABEBA™
7131033/39 |
39 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16328311
|
ABEBA™
7131033/40 |
40 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16338311
|
ABEBA™
7131033/41 |
41 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16348311
|
ABEBA™
7131033/42 |
42 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16358311
|
ABEBA™
7131033/43 |
43 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16368311
|
ABEBA™
7131033/44 |
44 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16378311
|
ABEBA™
7131033/45 |
45 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16388311
|
ABEBA™
7131033/46 |
46 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16398311
|
ABEBA™
7131033/47 |
47 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308321
|
ABEBA™
7131033/48 |
48 |
105.51€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Comfort, Igiene e sicurezza
- Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU
- Punta in acciaio (200 Joule)
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
White | |
Breathable lining with Silver ions | |
Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative | |
Trainer | |
1 Pair | |
Water |
Laces | |
Textile | |
Leather | |
Polyurethane | |
Steel | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |