Learn More
Fisherbrand™ Top-Line Pipette Filter Tips
Eliminate sample and pipette contamination. Fisherbrand™ Top-Line Pipette Filter Tips prevent impurities from passing through micropore filter.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.17000kg
Codice prodotto. 10366242
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Filters are made of high-quality hydrophobic virgin polyethylene without additives
  • Filters block aerosols and liquids through micropore filter technology
  • Optimized cone geometry for a secure fit
  • Graduation marks on tip at standard volumes (except 0.5-10/20µl filter tip)
  • Conical tip outlet prevents drop formation at the outlet opening of tip
  • Tips manufactured from autoclavable, non-wettable polypropylene
  • Sterile packs available (beta irradiation)
Specifica
Specifica
0.1 to 10 μL
Sterile
Autoclavable
Beta radiation
Yes
Standard Volumes
Filtered
Clear
34.1mm
Rack
Virgin Polypropylene