Learn More
Uvex Xenova™ Perforated Black/Green PU/PU 95608 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
107.00€
Specifica
Colore Green, Black
Materiale Microvelour
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17278691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560838
38
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560839
39
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560840
40
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560841
41
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17218701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560842
42
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17228701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560843
43
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17238701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560844
44
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560845
45
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17258701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560846
46
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17268701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560847
47
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17278701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560848
48
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560849
49
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560850
50
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560851
51
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17218711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9560852
52
107.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Perforated Shoe 95608 S1 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Breathable, perforated high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and tongue
  • Comfortable removable insole
  • Antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking, with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
  • Article No. 95608
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Specifica
Specifica
Green, Black
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Microvelour
Composite
EN ISO 20345:2011
Standard width
Yes
S1