Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS Antistatic Disposable Coverall T5/6 White
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200105884
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Pakningsstørrelse:
pezzi 25
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30058371
Brand: Chemsplash 2503.400.004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Xtreme SMS 50 Anti-Static Disposable Coverall has an elasticated hood, ankles, a knitted cuff, and a two way zip with an adhesive flap to secure over the zip.
Chemsplash Xtreme SMS 50 Anti-Static Disposable Coverall
  • Material: 50GSM Breathable SMS Fabric
  • Features:
    • Anti-Static Protection
    • Elasticated Hood, Back and Ankles
    • Knitted Cuffs
    • Two-Way Zip With Adhesive Zip Flap
    • Silicone and Latex Free
    • PFAS Free
    • Comes Without the Chest Label
The Chemsplash Xtreme SMS 50 Anti-Static Disposable Coverall is made from breathable SMS fabric chemically treated to offer anti-static protection to EN 1149-5:2008 standards. It also meets CAT III Type 5 and 6. With features such as an elasticated hood, ankles, knitted cuffs, and a two-way zip with an adhesive flap, it provides excellent comfort and robust protection against chemical splash and hazardous particles.
Safety Standards: EN13982-1: TYPE 5, EN13034: TYPE 6, EN1149-5: ANTI-STATIC
Tekniske data
Product Type Hooded Coveralls
Size Small
Sesso Unisex
Materiale SMS Fabric
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Knit
Stile collo Hooded
Hood Type 3-panel
Tipo di chiusura Ties
Tipo di giuntura Stitched
Sterilità Non-sterile
Resistenza Anti-static
Senza lattice Yes
N. di tasche None
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.