Learn More
YAP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A7A9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | YAP1 |
|---|---|
| Clone | 3A7A9 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16809185
|
Proteintech
66900-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16899175
|
Proteintech
66900-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The YAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human YAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The YAP1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
| YAP1 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10413 | |
| Primary |
| 3A7A9 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG1 |