Learn More
YARS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | YARS2 |
---|---|
Concentrazione | 0.27 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16896984
|
Proteintech
17150-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16886984
|
Proteintech
17150-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a mitochondrial protein that catalyzes the attachment of tyrosine to tRNA(Tyr). Mutations in this gene are associated with myopathy with lactic acidosis and sideroblastic anemia type 2 (MLASA2).Specifica
YARS2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5I0L3, Q8BYL4, Q9Y2Z4 | |
287924, 51067, 70120 | |
YARS2 Fusion Protein Ag9530 | |
Primary | |
-20°C | |
YARS2 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CGI 04, mt TyrRS, Tyrosine tRNA ligase, TYRRS, YARS2 | |
Yars2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |