Learn More
Cowie Technology™ PTFE High-Performance Shaft Guide, 'A' length American cone
Use with glass and metal stirrer shafts. The high-performance stirrer guide is 'B' length cone for Europe and includes a PTFE/PEEK seal.
Marca: Cowie Technology™ 005.0.1634
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Una guida efficiente per agitatori ad asta in vetro e metallo su un ampio intervallo di temperature senza distacchi di particelle dalla tenuta e mantenendo inalterato il vuoto. La tenuta è realizzata in composto PTFE-PEEK di formulazione speciale, caricata a pressione in modo permanente.- Resistenza chimica elevata
- Senza colpi e vibrazioni ridotte
- Capacità di funzionamento a vuoto (∼5mm Hg) e pressione (da 3 a 5psi)
- Nessun distacco
- Anello di giunzione a rilascio automatico
- Velocità massime consigliate: 500giri/min a funzionamento continuo, 800giri/min a funzionamento intermittente
Nota: Il PEEK ha un'elevata resistenza chimica, suscettibile solo agli acidi minerali forti.
Especificaciones
50 mm | |
Agitatori ad asta in vetro e metallo | |
70 mm | |
34/45A Cone |
16 mm | |
Allineamento dell'asta durante la miscelazione | |
1 ciascuno | |
Guida asta in PTFE ad alte prestazioni |