Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Cleaning Cloths, Yellow
Kimberly-Clark™ Yellow Wypall™ Cleaning Cloths are the prfect solution for tough cleaning tasks of all kinds while reducing the risk of cross contamination.
108.00€ - 286.00€
Specifica
Product Type Cleaning Cloths
Materiale Non-woven Polyproylene Cellulose Fabric
Colore Yellow
Formato Interfold
Strato 1-ply
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
10243242
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kimberly-Clark™
7567
41 x 33.5 cm
286.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11767968
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kimberly-Clark™
7443
416 x 245 mm
108.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Repeat-use wiper with Hydroknit™ technology
  • Highly absorbent, strong and durable (wet or dry)
  • Resists most solvents, reduces residue, allows fast cleaning and helps reduce costs
  • Ideal for: industrial areas where heavy-duty task segregation is required, tougher cleaning in clinical and patient areas, kitchens and food processing areas
  • Helps to reduce cross-contamination by using color coding
  • Cloths can be rinsed and reused, helping to reduce waste and lowering cost in use
  • Wrapped in a splash-proof, water-repellent polybag
Specifica
Specifica
Cleaning Cloths
Yellow
1-ply
Non-woven Polyproylene Cellulose Fabric
Interfold