Learn More
Alfa Aesar™ Ytterbium, AAS standard solution, Specpure™, Yb 1000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 089890.AE
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità 100mL
Codice prodotto. 11403850
  • 30.44€ / 100mL
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
MFCD00011286
Specifica
Ytterbium, AAS standard solution
MFCD00011286
Yb2O3 in 5% HNO3
Specpure™
Yb 1000μg/mL
UN3264
Liquid
100mL
Videos
SDS Documenti