Learn More
Labcon™ ZAP™ 10 μL Aerosol Filter Pipette Tips
These pipettes fit most popular 10 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1051-165-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.98950kg
Codice prodotto. 16663922
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
10 μL
Sterile
Not Autoclavable
31.4 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
E-beam
UltraFine
Single-use
Yes
Polypropylene Resin
Filtered
Clear
1.23 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Bagged
1 Tip/Bag, 200 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
Universal Fit
ZAP
2 μL, 10 μL