Learn More
Labcon™ ZAP™ 10 μL Aerosol Filter Pipette Tips
These pipettes fit most popular 10 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1150-800-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17230kg
Codice prodotto. 17507856
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
10 μL
Non-sterile
Autoclavable
38.1 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free
Bagged
1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
Universal Fit
ZAP
Filtered
Clear
1.5 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
UltraFine, Flextop
Single-use
No
Polypropylene Resin