Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca:  Labcon 1154-225-000-9
56.20 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.98950kg
Codice prodotto. 16683972
  • 103.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Fits 200 μL Rainin™ LTS style Pipettors
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Sterile
Not Autoclavable
51.3 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-Beam
96 Tips/Eclipse™ UNO Refill
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Clear
2.01 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
Flextop
Yes
Rainin™ LTS™
ZAP