Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
Marca:  Labcon 1059-800-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.62870kg
Codice prodotto. 16673942
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 200 μL Pipettors
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Non-sterile
Not Autoclavable
52.1 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Beveled
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Clear
2.05 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
1000 Tips/Bag
Universal Fit
ZAP