Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
Marca:  Labcon 1059-965-006-9
68.11 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.38799kg
Codice prodotto. 16693942
  • 86.55€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 200 μL Pipettors
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Sterile
Not Autoclavable
52.1 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-Beam
96 Tips/Rack
Universal Fit
ZAP
Filtered
Clear
2.05 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
Beveled
Single-use
No
Polypropylene Resin