Learn More
Labcon™ ZAP™ 200 μL Wide Orifice Aerosol Filter Pipette Tips
These filter pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
61.40€ - 113.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 200 μL |
---|---|
Filtrato | Filtered |
Colore | Clear |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.95 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 49.7 mm |
Codice del prodotto | Marca | Autoclavabile | Certificazione/Conformità | Formato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Autoclavabile | Certificazione/Conformità | Formato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16633972
|
Labcon™
1152-165-000-9 |
Not Autoclavable | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Bagged | Sterile |
86.80€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16653972
|
Labcon™
1152-965-006-9 |
Autoclavable | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Rack, 96 | Sterile |
113.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16643972
|
Labcon™
1152-960-006-9 |
Not Autoclavable | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Rack, 96 | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
17517856
|
Labcon™
1152-800-000-9 |
Autoclavable | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI | Bagged | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- ZAP™ Aerosol Filter
- Wide bore, 1.45 mm orifice for viscous samples or whole cells
- Patented, robotically inserted, endotoxin-free filter
- Made in USA
Specifica
200 μL | |
Clear | |
49.7 mm | |
Wide Orifice, Bevel Point | |
Universal Fit | |
ZAP |
Filtered | |
1.95 in. | |
Liquid Handling | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |