Learn More
Labcon™ ZAP™ 300 μL Extended Length Aerosol Filter Pipette Tips
These patented tips have been robotically inserted into an endotoxin-free filter.
Marca:  Labcon™ 1158-965-006-9
36.47 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.83880kg
Codice prodotto. 16633982
  • 75.75€ / pezzi 576
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Complete with aerosol filter
  • UltraFine™ point fits most popular 300 μL pipettes
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Specifica
Specifica
300 μL
Sterile
Autoclavable
71.1 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
E-beam
UltraFine
Yes
Universal Fit
ZAP
Filtered
Clear
2.79 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Rack, 96
96 Tips/Rack, 6 Racks/Pk., 8 Pk./Cs.
Single-use
No
Polypropylene Resin