Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips with Wide Orifice
Ultra low fluid retention
Marca:  Labcon 1146-965-006-9
100.50 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21712" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 14.96850kg
Codice prodotto. 16641933
  • 106.00€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette tip
  • With wide orifice
  • Fits Most Popular 200 μL Pipettors
  • Ultra low fluid retention
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Sterile
Purple
1.95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handling
96 tips/rack; 10 racks/Pk.; 10 Pk./case
RT
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Natural
Not Autoclavable
49.7 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Wide Orifice
96 tips / rack
Yes
Universal Fit
ZAP