Learn More
ZVG™ zetMedica™ Eco-friendly Medical Rolls
These medical rolls made of recycled material are perforated and feature dot-to-dot embossing, allowing for sustainable use in medical applications.
96.53€ - 141.97€
Specifica
Product Type | Roll Paper |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Paper |
Sterilità | Non-sterile |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17833545
|
ZVG™
12314-01 |
8.72 kg | 39 cm |
96.53€
6 rotoli |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17813525
|
ZVG™
12315-01 |
10.94 kg | 50 cm |
121.52€
6 rotoli |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17843545
|
ZVG™
12355-01 |
11.54 kg | 55 cm |
134.02€
6 rotoli |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17813545
|
ZVG™
12316-01 |
12.77 kg | 59 cm |
141.97€
6 rotoli |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Effective in quickly preparing the premises in the care area for the next patient
- Tissue is soft and highly absorbent
- Material does not stick to the skin, and immediately absorbs moisture and grease
- Rolls are economically usable thanks to their perforation and always remain clean at the tear-off edge
- Suitable doctor's roll holder; can be mounted either on the wall or directly on the bed
- Made of recycled material
- Contains approximately 260 tear-off sheets per roll
- With point-to-point embossing
In a novel manufacturing process, the individual layers of the cellulose cloth are bonded together at many points across the entire surface. This creates a strong bond between the layers, making them highly tear-resistant. This process combines the advantages of a thick wiping cloth (stability) with those of a multi-layered cloth (high absorbency).
Specifica
Roll Paper | |
Paper | |
Single-use | |
2-ply |
White | |
Non-sterile | |
100 m | |
6 Rolls |