Learn More
Zinc acetate dihydrate, 97%, specified according to the requirements of USP, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15284904
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
5970-45-6
C4H6O4Zn·2H2O
219.5
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
2724192
zinc;diacetate;dihydrate
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
5970-45-6
C4H6O4Zn·2H2O
219.5
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
2724192
zinc;diacetate;dihydrate
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Zinc acetate dihydrate
Punto di fusione 237.0°C
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102% (Complexometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Zn·2H2O
Indice di Merck 15,10327
Informazioni di solubilità Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 219.5
Percent Purity 97%
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.84
Densità 1.8400g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.