Learn More
RETSCH Zirconium Oxide Grinding Sets
Designed for extremely quick, loss-free and reproducible grinding of medium-hard, brittle and fibrous materials to analytical fineness. Retsch™ Zirconium Oxide Grinding Sets are ideal for use in the building materials sector (cement), in geology, mineralogy, metallurgy and in power plants.
5400.00€ - 7425.00€
Specifica
Product Type | Grinding Set |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For RS200 |
Materiale | Zirconium Oxide |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10740093
|
RETSCH
01.462.0192 |
100 mL |
7425.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10094911
|
RETSCH
01.462.0193 |
50 mL |
5400.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with RS 100 and RS 200 Vibratory Disc Mills
Specifica
Grinding Set | |
For RS200 | |
Zirconium Oxide |