Learn More
Standard zirconio (grado di affidabilità) per AA e ICP, SPEX CertiPrep
Codice prodotto. 10682713 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 10682713
Marca: SPEX Certiprep PLZR22T
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
Zr1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identificatori chimici
CAS 13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare H2N2O7Zr
Molecular Weight (g/mol) 233.247
InChI Key UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83761
IUPAC Name nitric acid;oxozirconium
SMILES [N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium Standard
Nota nome For AA and ICP
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 2.0, 0.25, 97.75
Nomi componenti o analita Zr
Forma fisica Liquid
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Elemento Zr
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 250 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000mg/L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000µg/ml zirconium
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio