missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Standard zirconio (grado di affidabilità) per AA e ICP, SPEX CertiPrep

Codice prodotto. p-5533104 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
250mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11963783

Marca: SPEX Certiprep PLZR22Y

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34

Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.

AnalyteConcentration
Zr1000μg/mL

Certifications

Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001

Compliance

Conformità allo standard GHS/OSHA

Identificatori chimici

CAS 13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare H2N2O7Zr
Molecular Weight (g/mol) 233.247
InChI Key UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83761
IUPAC Name nitric acid;oxozirconium
SMILES [N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]

Specifica

Materiale o nome chimico Zirconium Standard
Nota nome For AA and ICP
Imballaggio Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Certificato di analisi Il certificato di analisi riporta fino a 39 elementi a livelli ppb.
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Forma fisica Liquid
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 125 ml
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000mg/L
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Prodotto destinato al solo uso in laboratorio

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato