missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ ZNF215 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH14538 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID gene (immissione) | 7762 |
Peso molecolare | 59.18 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16152102
|
Abnova™
H00007762-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16162102
|
Abnova™
H00007762-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
AAH14538 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
59.18 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ZNF215 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7762 | |
ZNF215 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MQPLSKLMAISKPRNLSLREQREVLRADMSWQQETNPVVETHDSEASRQKFRHFQYLKVSGPHEALSQLWELCLQWLRPEIHTKKQIIELLVLEQFLAILPEEVRTWVNLQHPNNSKDMVTLIEDVIEMLEDEDMPCKDSALQMGSIKEKMKAGSRTGKPQEPVTFKDVVVEFSKEEWGQLDSAVKNLYRNVMLENFRNLNSLRKAHLLSKPFESLKLESKKKRWIMEKEIPRKTIFDMKSISGEESSHGVIMTRLTESGHPSSDAWKDGVSLLLPRLEYNDAVSAHCNLHLWVQVILLPQPPE | |
BAZ2/ZKSCAN11 | |
ZNF215 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |