Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone and Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100 μL
Clear, autoclavable tips; color-coded racks.
Marca:  Axygen™ ZTF-100-L-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.89000kg
Codice prodotto. 11354335
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Tip format: 96 tip and 384 tip
  • Tip volume range: 25 μL to 200 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
    - Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface
  • Compatible heads: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μL/sec.), LV96, LV384
  • Rack format: Non-ANSI (96) and ANSI/SLAS (384)
  • Rack material: Polypropylene
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
Specifica
Maxymum Recovery
Filtered
Clear
Autoclavable
Rack
Non-SBS Rack
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Polyethylene
100 μL
Sterile
Gray
Non-ANSI
Automation, Round
50 Racks/Cs.
Caliper Zymark