Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone e Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 170 μl
Clear, autoclavable tips; color-coded racks.
Marca:  Axygen™ ZTF-200-L-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.89000kg
Codice prodotto. 11374335
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Clear Tips
  • Format: 96 well
  • Propylene construction
  • Certified RNase/DNase free
  • Nonpyrogenic
  • Aerosol resistant filters
  • Sterile
  • Compatibility: Tecan™ Freedom Evo™, TeMo and Aquarius with MCA96 head, Zymark™/Caliper RapidPlate™/SciClone™ with HV96 head/CAS-4200-1ch.-20-150μL/sec. head
Specifica
Specifica
Maxymum Recovery
Filtered
Clear
Autoclavable
Maxymum Recovery™ to further improve accuracy and precision while reducing sample loss
Automation, Round
50 Racks/Cs.
Caliper Zymark
200 μL
Sterile
Blue
Non-ANSI
Rack
Non-SBS Rack
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Polyethylene