Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone e Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 170 μl
Clear, autoclavable tips; color-coded racks.
Marca:  Axygen™ ZTF-200-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.89000kg
Codice prodotto. 11384335
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Clear Tips
  • Format: 96 well
  • Propylene construction
  • Certified RNase/DNase free
  • Nonpyrogenic
  • Aerosol resistant filters
  • Sterile
  • Compatibility: Tecan™ Freedom Evo™, TeMo and Aquarius with MCA96 head, Zymark™/Caliper RapidPlate™/SciClone™ with HV96 head/CAS-4200-1ch.-20-150μL/sec. head
Specifica
Specifica
Standard
Filtered
Trasparente
Maxymum Recovery™ to further improve accuracy and precision while reducing sample loss
Filtro, in rack, Round
50 Racks/Cs.
Caliper Zymark
170 μl
Blu
Non-ANSI
Rack
Non-SBS Rack
Tecan™ Freedom Evo™, TeMo e Aquarius con testa MCA96, Zymark™/Caliper RapidPlate™/SciClone™ con testa HV96/testa CAS-4200-1canale-20-150 μl/sec., Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Polipropilene