accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3HO

CAS RN 123-51-3

IUPAC Nome: 3-methylbutan-1-ol
Sinonimi: isoamyl alcohol alcool isoamylique potassium salt isopentyl alcohol isopentyl alcohol (substance) fema number 2057 barium salt isopentyl alcohol magnesium salt isopentyl alcohol lead (2+) salt isopentyl alcohol isopentan-1-ol amylowy alkohol
Peso molecolare (g/mol): 88.15
Formula molecolare: C5H12O
InChi Key: PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CCO
Quantità 
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
Punti di ebollizione 
  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (12)
  • (3)
  • (8)
Percent Purity 
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
Forma fisica 
  • (23)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (12)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (23)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (1)