accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 208-96-8

IUPAC Nome: acenaphthylene
Sinonimi: acenaphthylene cyclopenta(de)naphthalene acenaphthalene
Peso molecolare (g/mol): 152.2
Formula molecolare: C12H8
InChi Key: HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Certificazione/Conformità 
  • (3)
  • (1)
Concentrazione 
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)