accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2757-23-5

ClSClO

CAS RN 2757-23-5

IUPAC Nome: chloro(chlorosulfanyl)methanone
Sinonimi: chloro(chlorosulfanyl)methanone
Peso molecolare (g/mol): 130.97
Formula molecolare: CCl2OS
InChi Key: MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClSC(Cl)=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Punti di ebollizione 
  • (2)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)