Learn More
1,4-Dioxane, anhydrous, 99.8%, stab. with 1-3ppm BHT, packaged under argon in resealable AcroSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
54.40€ - 375.00€
Specifica
Punto di fusione | 11.8°C |
---|---|
CAS | 123-91-1 |
Punti di ebollizione | 100°C to 102°C |
Formula molecolare | C{4}H{8}O{2} |
Percent Purity | 99.8% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16368207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047305.AE |
100 mL |
54.40€
100mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16378207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047305.K2 |
1 L |
110.00€
1L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16388207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047305.M1 |
4 x 1 L |
375.00€
4L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
11.8°C | |
100°C to 102°C | |
99.8% |
123-91-1 | |
C{4}H{8}O{2} |