missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ 1 D Filter Crucible

Filter Crucible constructed of clear glass for visibility.

Marca:  BRAND™ 458023

266.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.



Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15202449

  • 302.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Constructed of Borosilicate Glass 3.3
Specifica

Specifica

3 cm
30 mL
3
Borosilicate Glass
Crucible
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali