Learn More
Velp Scientifica™ 10 to 5000 ml Dispensing Tool
Interchangeable stator and rotor that is flexible, easy to use, rapid, and user-friendly. Velp Scientifica™ 10 to 5000 ml Dispensing Tool is an instrument for a wide range of uses that ensures excellent performance and safety.
Marca:  Velp Scientifica™ A00000026
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.44000kg
Codice prodotto. 15319524
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Can be assembled in a few seconds and without the use of tools
  • Consisting of a high-speed rotor with sharp blades lodged within a stationary stator with openings
  • Makes the OV5 suitable for the most diverse applications
Specifica
Specifica
Dispensing Tool
Rotor: 15 mm, Stator: 20 mm
220 mm
Omogenizzatore OV5
1 Ea.
10 mL to 5 L
40 to 175 mm
Ceramic Industry, Pharmaceutical Industry, Petrochemical Industry, Sewage Pollution Control applications
VSS2CSR2