Learn More
Axygen™ Puntali per microvolumi Axygen™ da 10 μl
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera filtrante assemblati automaticamente. I puntali con filtro per microvolumi Axygen™ da 10 μL sono disponibili con tecnologia Maxymum Recovery™ per consentire il massimo recupero di costosi campioni con elevata precisione e accuratezza. Sono disponibili anche puntali per pipetta extra lunghi e sterilizzati.
Marca: Axygen™ TF-300-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.95400kg
Description
- Puntali per pipette tecnologicamente avanzati con barriera filtrante
- Ideali per applicazioni microbiologiche e di amplificazione del DNA nelle quali eventuali tracce di contaminazione potrebbero compromettere i risultati
- Il filtro consente all'aria di fluire liberamente e impedisce la contaminazione incrociata bloccando il passaggio di aerosol o liquidi
- Ogni filtro è inserito nel puntale in modo automatizzato per garantire l'assenza di contaminazioni da nucleasi
- Confezionati in rack con fondo sigillato e coperchi per prevenire contaminazioni
- Filtri apirogeni, in polietilene trasparente privi di inibitori del DNA e di additivi rilasciabili
- Puntali sterilizzati o non sterilizzati, in formato extra lungo o con opzioni Maxymum Recovery™:
- Tecnologia Maxymum Recovery per una bassissima ritenzione e una resa elevata
- Puntale con barriera aerosol per microvolumi disponibile per il tipo di puntale Maxymum Recovery
Specifications
Da 0.5 a 10 μl | |
Sì | |
Esenti da RNasi, DNasi Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti) |
|
Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate | |
Universale, barriera aerosol, Microvolume | |
Pipettatori Pipetman™P-2/P-10, Gilson™ Pipetman™ P2 |
Non-Filtered | |
Trasparente | |
DNase, Rnase Free | |
Rack | |
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs | |
Polipropilene |