Learn More
Axygen™ Puntali per microvolumi Axygen™ da 10 μl
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera filtrante assemblati automaticamente. I puntali con filtro per microvolumi Axygen™ da 10 μL sono disponibili con tecnologia Maxymum Recovery™ per consentire il massimo recupero di costosi campioni con elevata precisione e accuratezza. Sono disponibili anche puntali per pipetta extra lunghi e sterilizzati.
88.55€ - 785.44€
Specifica
Volume (sistema metrico) | Da 0.5 a 10 μl |
---|---|
Colore | Trasparente |
Certificazione/Conformità | Esenti da RNasi, DNasi Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti) |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, Rnase Free |
Da utilizzare con (applicazione) | Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stile punta | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stile punta | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12633706
|
Axygen™
TF-300-L-R-S |
Pipettatori Pipetman™P-2/P-10, Gilson™ Pipetman™ P2 | Maxymum Recovery, barriera aerosol, Maxymum Recovery | Rack |
143.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12106890
|
Axygen™
TF-300 |
Pipettatore Pipetman™P-2/P-10, Gilson™ Pipetman™ P2 | Universale, barriera aerosol, Microvolume | Bulk |
89.35€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11346074
|
Axygen™
TF-300-R-S |
Pipettatori Pipetman™P-2/P-10, Gilson™ Pipetman™ P2 | Universale, barriera aerosol, Microvolume | Rack |
111.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12756749
|
Axygen™
TF-400-L-R-S |
Eppendorf™ Research™ da 0.5 a 10 μml | Maxymum Recovery; barriera aerosol, Universal | Rack |
580.00€
pezzi 4800 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12116890
|
Axygen™
TF-400 |
Eppendorf™ Research™ da 0.5 a 10 μml | Barriera aerosol | Bulk |
88.55€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12555537
|
Axygen™
TF-400-R-S |
Eppendorf™ Research™ da 0.5 a 10 μml | Barriera aerosol | Rack |
104.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12796739
|
Axygen™
TF-300-L-R-S |
Pipettatori Pipetman™P-2/P-10, Gilson™ Pipetman™ P2 | Maxymum Recovery, barriera aerosol, Maxymum Recovery | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12511358
|
Axygen™
TF-300 |
Pipettatore Pipetman™P-2/P-10, Gilson™ Pipetman™ P2 | Universale, barriera aerosol, Microvolume | Bulk |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12531358
|
Axygen™
TF-400 |
Eppendorf™ Research™ da 0.5 a 10 μml | Barriera aerosol | Bulk |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Puntali per pipette tecnologicamente avanzati con barriera filtrante
- Ideali per applicazioni microbiologiche e di amplificazione del DNA nelle quali eventuali tracce di contaminazione potrebbero compromettere i risultati
- Il filtro consente all'aria di fluire liberamente e impedisce la contaminazione incrociata bloccando il passaggio di aerosol o liquidi
- Ogni filtro è inserito nel puntale in modo automatizzato per garantire l'assenza di contaminazioni da nucleasi
- Confezionati in rack con fondo sigillato e coperchi per prevenire contaminazioni
- Filtri apirogeni, in polietilene trasparente privi di inibitori del DNA e di additivi rilasciabili
- Puntali sterilizzati o non sterilizzati, in formato extra lungo o con opzioni Maxymum Recovery™:
- Tecnologia Maxymum Recovery per una bassissima ritenzione e una resa elevata
- Puntale con barriera aerosol per microvolumi disponibile per il tipo di puntale Maxymum Recovery
Order Info
In stock non filtrati: 1000 puntali/confezione, 240 confezioni/contenitore, in stock filtrati: 1000 puntali/confezione, 10 confezioni/contenitore
In rack: 96 puntali/rack, 10 rack/confezione, 5 confezioni/contenitore
Rack impilati: 96 puntali/rack, 5 rack/pila, ,10 pile/contenitore
Specifica
Da 0.5 a 10 μl | |
Esenti da RNasi, DNasi Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti) |
|
Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate |
Trasparente | |
DNase, Rnase Free | |
Polipropilene |