Learn More
Sartorius™ 11303 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters
11303 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
Marca:  Sartorius™ 11303--50------N
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Codice prodotto. 10058070
  • 207.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • High, non-specific absorption
  • Hydrophilic, with high flow rates
  • Available in a range of pore sizes and diameters
  • Ideal for several laboratory applications including particle retention, cell capture, cell retention, and cell filtration
Specifica
Specifica
Autoclavable
White
Membrane Filter
Cellulose Nitrate
1.2 μm
200 mL/min./cm2/bar
100 Pk.
5 mil
Membrane Filter
50 mm
1 bar
Single-use
Disc
Cellulose Nitrate
Non-sterile
For many general laboratory applications where a membrane with a high non-specific adsorption is suitable
100 Pk.
130 μm
2 in.
50 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P230-Mantenere umido con .
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P372-Rischio di esplosione in caso di incendio.
  • P375-Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.