Learn More
Sartorius™ Filtri a membrana grigliati in nitrato di cellulosa (CN) sterili serie 11406
11406 Series Gridded Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters have a very uniform pore structure and high non-specific adsorption. Single-packed or dispenser-ready, these individually wrapped filters are ideal for colony counting, particle testing, microscopy, and sterility testing.
Marca:  Sartorius™ 11406--47----SCM
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7727-37-9 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Codice prodotto. 11790786
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Product Type: Membrane Filter
  • Material: Cellulose Nitrate
  • Membrane Color/Grid Color: White/Black
  • Pore Size: 0.45 μm
  • Sterility: Sterile
  • For Use With (Application): Bioburden/Microbial Enumeration, Food and Beverage, Environmental/Water Testing
Specifica
Specifica
White
Filtro membrana dispenser SMART
Nitrato di cellulosa (CN)
0.45 μm
Per la raccolta di particelle
300/conf.
5 mil
Filtro a membrana SMART in nitrato di cellulosa
47 mm
Single-use
Disc
Nitrato di cellulosa
Sterile
Nero
300 Pk.
130 μm
1.9 in.
47 mm