Learn More
Fisherbrand™ 11mm PE Snap Ring Seal, Blue, Center hole, Assembled septum
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
16.40€ - 500.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
Tipo | Snap Ring Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11814910
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | 1.3 mm |
348.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11867301
|
Fisherbrand™
|
Natural Rubber/TEF | 1 mm |
192.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11824910
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | 1 mm |
355.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11834910
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | 1 mm |
336.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16398367
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | 1.3 mm |
500.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16308377
|
Fisherbrand™
|
Red Rubber/PTFE | 1 mm |
176.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15522320
|
Fisherbrand™
|
Red Rubber/PTFE | 1 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
- Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
- Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
- Fully compatible with all Snap-It vials
- Eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
11 mm | |
Polyethylene | |
HPLC | |
Snap Ring Cap |