Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con anello a pressione, da 11 mm, imboccatura larga, color ambra
Solo per applicazioni HPLC.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26640kg
Descrizione
- 1.5mL
- Snap Ring
- Glass
- Amber
- Universally usable vials for almost all autosamplers, even for those with robotic handling
Specifica
Silanized | |
11.6 mm | |
1.9 mL | |
Snap Ring | |
<100 μL | |
Flat Bottom | |
100 | |
No |
Clear | |
Glass | |
GC, HPLC | |
Polypropylene Box | |
1.5 mL | |
32 mm | |
ND11 |