Learn More
Ratiolab™ 133 x 133 Cardboard Cryo Boxes
For sample storage and transport even at very low, deep-freeze temperatures.
Marca:  Ratiolab™ 5132504
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06300kg
Codice prodotto. 10060472
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Ultra low temperature-resistant cardboard construction
  • Available with a water-repellent standard coating or with a waterproof plastic coating
  • Temperature resistant down to −80°C
  • Highest flexibility: boxes can be combined with different grid inserts for tubes from dia. 6 to 28 mm
  • Can be used for larger vessels when the grid is removed
  • Provided in packs of 10
Specifica
Specifica
Green
Cryo Box
6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes
-80°C
Down to −80°C
133 mm
50 mm
Cardboard
Deep Freeze Storage/Transport
Waterproof Plastic Coating
10/pk
133 x 133 mm
133 mm