Learn More
Sartorius™ 13440 Grade White Glass Microfiber Filters Without Binder
Marca:  Sartorius™ 13440--42------Q
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10499121
  • 297.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
4.1 to 4.4sec.
92 g/m2
Glass Microfiber Filters
Glass Microfiber
Non-sterile
Recommended for analytical and gravimetric analyses and also as prefilters
500 Pack
0.44 mm
42 mm
Autoclavable
White
Disc
0.7 μm
4.1 to 4.4sec.
13440
500°C
Filter without Binder