Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Round Bent
Use the Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Round Bent for your lab needs.
Marca: Bochem™ 3187
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Spatola doppia
- In acciaio inox 18/10
- Autoclavabile
Specifica
1 ciascuno | |
Spoon End, Bent End | |
25 mm | |
12 mm | |
4 mm | |
Acciaio inox 18/10 |
Sì | |
Spatola doppia | |
12 mm | |
Acciaio inox 18/10 | |
210 x 12 mm | |
210 mm |