Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Round Bent
Use the Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Round Bent for your lab needs.
Marca: Bochem™ 3185
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Spatola doppia
- In acciaio inox 18/10
- Autoclavabile
Specifica
1 ciascuno | |
Cucchiaio/arrotondato | |
20 mm | |
7 mm | |
2.5 mm | |
Acciaio inox 18/10 |
Sì | |
Spatola doppia | |
7 mm | |
Acciaio inox 18/10 | |
250 x 7 mm | |
250 mm |